Få mere at vide
Abnova™ SLC6A3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16120792
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16120792 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 16120792 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. H00006531T02.100uL
Human overexpression lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Oversigt SLC6A3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genadgangsnr. NM_001044.2
Molekylvægt (g/mol) Theoretical M.W. 68.5kDa
Plasmid pCMV-SLC6A3 full-length
Kvalitetskontrol test Transient overexpression cell lysate was tested with anti-SLC6A3 antibody (Mfr. No. H00006531-D01P) by Western Blot.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL SLC6A3 293T Cell Transient Overexpression Ly
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol