missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
SLC39A7/ZIP7 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A7/ZIP7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SLC39A7/ZIP7 |
| Applikationer | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | D6S115E, D6S2244EReally interesting new gene 5 protein, H2-KE4, HKE4Solute carrier family 39 member 7, HLA class II region expressed gene KE4, KE4, Ke4 gene, mouse, human homolog of, RING5Histidine-rich membrane protein Ke4, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7, zinc transporter SLC39A7, ZIP7 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC39A7/ZIP7 fragment. |
| Oprensningsmetode | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?