Få mere at vide
SLC35G2 Antibody, HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607222 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18607222 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18607222 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP297661H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC35G2 Polyclonal specifically detects SLC35G2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen SLC35G2
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP
Fortynding Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias SLC35G2 solute carrier family 35, member G2, TMEM22
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35G2 fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 80723
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus