Få mere at vide
SLC25A47 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen SLC25A47
Koncentration 300 μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30237906
Dokumentvisning
Proteintech
26292-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30237381
Dokumentvisning
Proteintech
26292-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The SLC25A47 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC25A47. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SLC25A47 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
SLC25A47
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
HDMCP; HMFN1655
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
300 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
283600
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater