Få mere at vide
Novus Biologicals™ SLC22A24 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18548512 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18548512 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18548512 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00283238T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål SLC22A24
Synonym MGC34821, NET46, solute carrier family 22 member 24, solute carrier family 22, member 24
Gen symbol SLC22A24