Få mere at vide
SLC1A4 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18605002 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mængde:
100 μg
50 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde
18605002 100 μg
18687714 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18605002 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297677100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.95 DKK
    2320.50 DKK / 100µL
    Spare 275.45 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLC1A4 Polyclonal specifically detects SLC1A4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen SLC1A4
Applikationer Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulering PBS (pH 7.0)
Gene Alias Alanine/serine/cysteine/threonine transporter 1, ASCT1, ASCT1 ASCT-1, neutral amino acid transporter A, SATTglutamate/neutral amino acid transporter, solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4, Solute carrier family 1 member 4
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC1A4 fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6509
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.