Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112473
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10462643
Brand: Thermo Scientific™ CM0377B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with this selective medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated). Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2, 3. The medium is very selective for enterococci and, when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4, 5.
Påvisning og optælling af enterokokker er af primær betydning for fødevarehygiejneovervågning og mikrobiel kvalitet af vand og fødevarer.
Miljøstyrelsen‘ Microbiology of Drinking Water 2002 ’6 anbefaler brugen af Slanetz og Bartley medium til optælling af enterokokker i vandforsyninger, ligesom det gør ISO i standarden for vandkvalitet 7 . Fødevareprøver kan undersøges for enterokokker ved hjælp af metoden foreslået af Nordisk Komite for Fødevareanalyse 3 .
  • Let at læse : på grund af reduktionen af tetrazoliumchlorid i mediet danner enterokokkerne mørkerøde/rødbrune kolonier.
  • Selektiv : natriumazid i mediet er selektivt over for gramnegative organismer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: NMKL.
Oversigt Slanetz og Bartley Medium (Enterococcus Agar, Dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 11,9L medium
Produktidentifikator
  • SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium azide