Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated)
Beskrivelse
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with this selective medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium (Dehydrated). Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2, 3. The medium is very selective for enterococci and, when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4, 5.
Påvisning og optælling af enterokokker er af primær betydning for fødevarehygiejneovervågning og mikrobiel kvalitet af vand og fødevarer.
Miljøstyrelsen‘ Microbiology of Drinking Water 2002 ’6 anbefaler brugen af Slanetz og Bartley medium til optælling af enterokokker i vandforsyninger, ligesom det gør ISO i standarden for vandkvalitet 7 . Fødevareprøver kan undersøges for enterokokker ved hjælp af metoden foreslået af Nordisk Komite for Fødevareanalyse 3 .
- Let at læse : på grund af reduktionen af tetrazoliumchlorid i mediet danner enterokokkerne mørkerøde/rødbrune kolonier.
- Selektiv : natriumazid i mediet er selektivt over for gramnegative organismer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: NMKL. |
| Oversigt | Slanetz og Bartley Medium (Enterococcus Agar, Dehydreret) |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 11,9L medium |
Sikkerhed og håndtering
- SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium azide