Få mere at vide
Thermo Scientific™ Slanetz og Bartley Medium
Artikelnummer. 12769090
Skift visning
Format:
55 mm monoplade
90 mm monoplade
Fyld volumen:
15 mL
17 mL
Fyld vægt:
13 g ±5%
17 g± 5 %
Mængde:
10/Pk.
2 x 1 x 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Fyld volumen Fyld vægt Mængde Pakningsstørrelse
12769090 90 mm monoplade 17 mL 17 g± 5 % 10/Pk. Pakke med 10
11998419 55 mm monoplade 15 mL 13 g ±5% 2 x 1 x 10 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12769090 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. PO5018A
 Begrænset vare
På lager
Opdag og opregn enterokokker fra vand- og fødevareprøver med Thermo Scientific™ Slanetz og Bartley Medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium. Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2,3. The medium is very selective for enterococci, and when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4,5. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
Miljøstyrelsen Microbiology of Drinking Water 20026 anbefaler brugen af Slanetz og Bartley medium til optælling af enterokokker i vandforsyninger, ligesom det gør. ISO i standarden for vandkvalitet 7 .
Vandet filtreres gennem et membranfilter, som derefter placeres på overfladen af en godt tørret plade af mediet. Plader inkuberes ved 35 °C i 4 timer og derefter ved 44-45 C °i 44 timer. Membraner undersøges med en håndlinse i godt lys, og alle røde eller rødbrune kolonier tælles som enterokokker .
Fødevareprøver kan undersøges for enterokokker ved hjælp af metoden foreslået af Nordisk Komite for Fødevareanalyse 3 . Prøver homogeniseres og fortyndes så med fysiologisk saltvand, at der kun vokser 15 til 150 kolonier på hver petriskål. Homogenater eller fortyndinger fordeles jævnt over agaroverfladen med en glasstang og får lov til at suge ind. Fade vendes og inkuberes ved °35 C i 48 timer, hvorefter typiske kolonier (lyserøde eller mørkerøde, med en smal hvidlig kant) tælles.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Beige til beige rød, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Slanetz og Bartley Medium
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.