Få mere at vide
Thermo Scientific™ SL4 Plus-centrifugeserien
Artikelnummer. 16340758 Shop alle Thermo Scientific produkter
Spænding:
208/240 V
220/240 V
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Model-:
SL4 Plus
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16340758
Brand: Thermo Scientific™ 75016065
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtigere behandling af flere prøver med et højt kapacitet-til-fodaftryk-forhold og en enkel programmeringsgrænseflade, plus fleksibiliteten til at køre de fleste rør og flasker på én centrifuge.
ST4/ST4R Plus-seriens centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og et LCD-display med høj kontrast. Denne højkapacitets og alsidige enhed tilbyder en ensartet præstation og er ideel til rutinemæssige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock-rotorudveksling. Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakker inkluderer centrifugen, rotoren, ClickSeal-bioindeslutningslåg og et sæt med fire 5/7 mL og 9/10 mL blodrørsadaptere.
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 6 mikroplader, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000-rotorer)
Kølet Ja, CFC-fri, Pre-Temp tilgængelig
Vise Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Til brug med (udstyr) Køb af Thermo Scientific-rotor og tilbehør, der kræves til drift
Grønne funktioner Mindre spild, energieffektiv
Inkluderer centrifugen indeholder følgende i pakken: trykt engelsk brugermanual, USB-nøgle med brugermanual på 28 sprog, korrosionsbestandig olie (70009824), netledning til det pågældende lands forsyningsspænding, overensstemmelseserklæring
Materiale Se individuelle data for centrifuge, rotor og tilbehør
Model- SL4 Plus
Profil (acceleration/bremsning) Valg af 9 accel./10 decel. hastigheder
Programlagring Op til 6 programmer via LCD-brugergrænsefladeknapper
Rotor Blodrørspakke inkluderer TX-1000 med spande, ClickSeal-låg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere
Rotor medfølger Ja
Køretid Op til 9 timer. 59 min.
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temperaturområde -10 °C til +40 °C,± 2 °C
Stopur Mulighed for at tælle op eller ned
Type Benchtop-centrifuger
garanti Centrifuge: 5 år begrænset, Rotor: Se manualen
Nettovægt Se de enkelte komponenter i pakken
Elektriske krav 220/240 V 50 Hz, 230 V 60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz