Få mere at vide
SL0101, TRC
Artikelnummer. 30425806
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425806 10 mg
30412989 50 mg
30423586 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS56000010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77307-50-7
Molekylær formel C25 H24 O12
Molekylvægt (g/mol) 516.45
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(3,4-di-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, 3-[(3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3' ',4' '-Di-O-acetylafzelin, Kaempferol 3-O-(3' ',4' '-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside), SL 0101, SL 0101-1
IUPAC navn [(2S,3S,4S,5R,6S)-4-acetyloxy-6-[5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-3-yl]oxy-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl] acetat
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SL0101
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24O12/c1-10-21(34-11(2)26)24(35-12(3)27)20(32)25(33-10)37-23-19(31)18-16(30)8-15(29)9-17(18)36-22(23)13-4-6-14(28)7-5-13/h4-10,20-21,24-25,28-30,32H,1-3H3/t10-,20+,21-,24-,25-/m0/s1
Formel vægt 516.1268
Procent renhed >95%