Få mere at vide
asecos™ Underbænkskab til syrer og alkalier SL-CLASSIC-UB
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15985696 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
1 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP)
2 udtrækkelige hylder
2 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP)
4 x udtrækkelige hylder
Materiale:
Spånplade
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Materiale unitSize
15985696 1 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP) Spånplade Hver
10766451 4 x udtrækkelige hylder Stål Hver
12653515 2 udtrækkelige hylder Spånplade Hver
15995696 2 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP) Spånplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15985696 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3062389230624
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Under bænkskab til syrer og baser med udtrækshylde.
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion og lang levetid: lavet af meget modstandsdygtige melaminharpiks specialplader
  • Brugervenlig: adgang til alle containere, 93° åbning af fløjdøren, skabets indre helt synligt
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
Certifikater
  • typetestet iht
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret
Konfiguration 1 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 570 mm
Dybde (metrisk) interiør 531 mm
Oversigt Udtrækshylde er panel melaminharpiksbelagt/PP
Mål (D x B x H) Indvendig 531 x 488 x 562 mm
Dimensioner (D x B x H) 570 x 590 x 600 mm
Dør stil Vinge, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 600 mm
Højde (metrisk) interiør 562 mm
Bæreevne 25 kg/11 L
Model- SL.060.059.UB.TR
Antal døre 1
Antal hylder 1
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 48.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 590 mm
Bredde (metrisk) interiør 488 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 22,44 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 23,62 tommer
Materiale Spånplade
Produkttype Underbordsskab til syrer og baser
Bredde (engelsk) Udvendig 23,23 tommer