Beskrivelse
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
- Robust konstruktion og lang levetid: lavet af meget modstandsdygtige melaminharpiks specialplader
- Brugervenlig: adgang til alle containere, 93° åbning af fløjdøren, skabets indre helt synligt
- Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
- Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
Certifikater
- typetestet iht
- EN 16121/16122-overensstemmelse
- GS-certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret |
| Konfiguration | 2 udtrækkelige hylder |
| Dybde (metrisk) interiør | 531 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 531 x 488 x 562 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 570 x 590 x 600 mm |
| Dør stil | Vinge, Venstrehængslet |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 600 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 562 mm |
| Model- | SL.060.059.UB.T |
| Vis mere |