Få mere at vide
asecos™ Underbænkskab til syrer og alkalier SL-CLASSIC-UB
Artikelnummer. 10766451 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
1 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP)
2 x udtrækshylde (panel melaminharpiksbelagt/PP)
2 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP)
4 x udtrækshylder
Materiale:
Spånplade
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Materiale unitSize
10766451 4 x udtrækshylder Stål Hver
15985696 1 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP) Spånplade Hver
12653515 2 x udtrækshylde (panel melaminharpiksbelagt/PP) Spånplade Hver
15995696 2 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP) Spånplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 10766451 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3061900130621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kun til indendørs brug
Under bænkskab til syrer og baser med udtrækshylde.
  • Robust construction and longevity: made out of highly resistant melamin resin special plates
  • User-friendly: access to all containers, 135° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Tekniske data
Certificeringer/compliance GS approval, CE Conformity, EN 14727 Conformity
Konfiguration 4 x udtrækshylder
Dybde (metrisk) interiør 531 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 531 x 489 x 562 mm
Dør stil Wing
Til brug med (applikation) Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Højde (metrisk) Udvendig 600 mm
Højde (metrisk) interiør 531 mm
Model- SL.060.110.UB.2T
Antal døre 2
Antal hylder 4
Overfladebelægning Powder-coated
Vægt (metrisk) 60 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1100 mm
Bredde (metrisk) interiør 489 mm
Farve Light Gray
Dybde (engelsk) Eksteriør 22.44 in.
Højde (engelsk) Udvendig 23.62 in.
Materiale Stål
Produkttype Acids and Alkalis Cabinet (Underbench)
Bredde (engelsk) Udvendig 43.31 in.