Få mere at vide
Asecos™ SL-CLASSIC-UB underbænk sikkerhedsopbevaringsskabe med 3 døre
Artikelnummer. 15955770 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
2 x Udtrækshylder: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 100 kg
4 x Udtrækshylder: 25 kg/11 l hver, Maksimal belastning: 100 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15955770 4 x Udtrækshylder: 25 kg/11 l hver, Maksimal belastning: 100 kg Hver
15874178 2 x Udtrækshylder: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 100 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15955770 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3061689230618
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og korrekt opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer i arbejdsområder under arbejdsbænke og stinkskabe.
  • Robust konstruktion og lang levetid – underbordsskabe fuldstændigt lavet af melaminharpiks og flammehæmmende specialplader
  • Sikker og separat opbevaring – syrer og baser kan opbevares separat
  • To hermetisk opdelte opbevaringsrum, integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfrie luftkanaler
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder (integration i eksisterende låsesystem mulig)
  • Ventilation – integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem med kun ét udsugningsluftindtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP sump
Mål (D x B x H) Indvendig 531 x 489 x 562 mm
Dimensioner (D x B x H) 570 x 1400 x 600 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af aggressive og ikke brændbare farlige stoffer
Bæreevne 4 x Udtrækshylder: 25 kg/11 l hver, Maksimal belastning: 100 kg
Antal døre 3
Antal hylder Ingen
Vægt (metrisk) 103.5 kg
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 22,44 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 23,62 tommer
Materiale Melaminharpiks
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 55,12 tommer