Få mere at vide
Asecos™ SL-CLASSIC-UB underbænk sikkerhedsopbevaringsskabe med 3 døre
Shop alle asecos produkter
Bæreevne:
2 x Udtrækshylder: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 100 kg
4 x Pull-out shelves: 25 kg/11 L each, Maximum load: 100 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid – underbordsskabe fuldstændigt lavet af melaminharpiks og flammehæmmende specialplader
- Sikker og separat opbevaring – syrer og baser kan opbevares separat
- To hermetisk opdelte opbevaringsrum, integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfrie luftkanaler
- I overensstemmelse med TRGS 510
- Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
- Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
- Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder (integration i eksisterende låsesystem mulig)
- Ventilation – integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem med kun ét udsugningsluftindtag
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | TRGS 510 |
| Konfiguration | 2 x 25 kg/11 L PP udtrækshylder med PP sump |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 531 x 489 x 562 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 570 x 1400 x 600 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af aggressive og ikke brændbare farlige stoffer |
| Bæreevne | 2 x Udtrækshylder: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 100 kg |
| Antal døre | 3 |
| Antal hylder | None |
| Vægt (metrisk) | 93.5 kg |
| Vis mere |