Få mere at vide
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Underbænk sikkerhedsopbevaringsskabe med 2 døre
Artikelnummer. p-7160905 Shop alle asecos produkter
Dimensioner (D x B x H):
570 x 1100 x 600 mm
570 x 1100 x 800 mm
Konfiguration:
2 x udtrækshylde med PP-sump, bæreevne: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharpiks-belagt/PP)
4 x 25 kg/11 L/600 mm PP udtrækshylder med PP sump
4 x 25 kg/11 L/800 mm PP udtrækshylder med PP sump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15411583
Brand: Asecos™ 3320089230621
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til sikker og korrekt opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer i arbejdsområder under arbejdsbænke og stinkskabe.
  • Robust konstruktion og lang levetid – underbordsskabe fuldstændigt lavet af melaminharpiks og flammehæmmende specialplader
  • Sikker og separat opbevaring – syrer og baser kan opbevares separat
  • To hermetisk opdelte opbevaringsrum, integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfrie luftkanaler
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder (integration i eksisterende låsesystem mulig)
  • Ventilation – integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem med kun ét udsugningsluftindtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration 4 x 25 kg/11 L/800 mm PP udtrækshylder med PP sump
Mål (D x B x H) Indvendig 530 x 489 x 760 mm
Dimensioner (D x B x H) 570 x 1100 x 800 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af aggressive og ikke brændbare farlige stoffer
Bæreevne 4 x Udtrækshylder: 25 kg/11 L hver, Maksimal belastning: 100 kg
Antal døre 2
Antal hylder None
Vægt (metrisk) 104 kg
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 22.44 in.
Højde (engelsk) Udvendig 31.50 in.
Materiale Melaminharpiks
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 43.31 in.