Få mere at vide
Asecos™ SL-CLASSIC sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15600391 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dør stil:
Vinge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
15600391 Vinge Hver
1 options
Artikelnummer. 15600391 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3061300130615
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og korrekt opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid – højskab med krop lavet af pulverlakeret stålplade og indvendigt rum lavet af melaminharpiks og flammehæmmende specialplader
  • Sikker og separat opbevaring – syrer og baser kan opbevares separat
  • To hermetisk opdelte opbevaringsrum, integreret beluftnings- og udluftningssystem, korrosionsbestandighed af de metalfrie luftkanaler
  • I overensstemmelse med TRGS 510
  • Justeringshjælpemidler er integreret i skabsbunden, hurtig og effektiv kompensation for ujævne gulve
  • Det tilgængelige indvendige udstyr inkluderer udtrækshylder og bundopsamlingsbeholdere
  • Ingen uautoriseret brug – døre aflåselige med profilcylinder (integration i eksisterende låsesystem mulig)
  • Ventilation – integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem med kun ét udsugningsluftindtag
Tekniske data
Certificeringer/compliance TRGS 510
Konfiguration 1 x lysegrå vingedør; 6 x PP udtrækshylder med PP sump, lastkapacitet 25 kg, kapacitet 11 L
Mål (D x B x H) Indvendig 570 x 485 x 914 mm
Dimensioner (D x B x H) 603 x 597 x 1965 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige stoffer
Bæreevne 300 kg
Antal døre 1
Antal hylder Ingen
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 176.4 kg
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 23,74 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 77,36 tommer
Materiale Stål
Produkttype Safety Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 23,50 tommer