Få mere at vide
Thermo Scientific™ SL 8 Small Benchtop-serien af centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6020009 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Kølet:
Ja
Nej
Oversigt:
SL 8 Small Benchtop-centrifuge
SL 8R Small Benchtop-centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15132559
Brand: Thermo Scientific™ 75007221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør arbejde med høj kapacitet i et kompakt design med en smart, enkel grænseflade og fleksibiliteten til at understøtte både kliniske og forskningsanvendelser.
Udfør arbejde med høj kapacitet i et kompakt design. Thermo Scientific™ SL 8 Small Benchtop-centrifugen, som tilgængelig i både ventilerede og kølede modeller, har innovative teknologier med en smart, enkel grænseflade og fleksibiliteten til at opfylde dine kliniske og forskningsmæssige processer og protokoller.
Nøgleinnovation:
  • Sikker Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning på så lidt som 3 sekunder giver problemfri rotorinstallation og -fjernelse og fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Bio-forseglingsmuligheder, herunder certificeret† Thermo Scientific™ ClickSeal™-låg, tilbyder handskevenlig betjening med én hånd
    • Maksimeret swing-out-kapacitet op til 8 x 50 ml koniske rør, 24 x 5/7 ml blodrør, mikroplader og mikrorør, alt sammen i én alsidig centrifuge
    • Fleksibilitet med fast vinkel til at spinde 50 ml koniske rør ved over 12.000 x g eller et bredt udvalg af mikrorør ved hastigheder op til 30.279 x g
Kliniske anvendelser:
  • Kører op til 24 x 5/7 ml blodrør ad gangen i en svingende spandkonfiguration
  • Udvidede programmeringsmuligheder med alfanumerisk programnavngivning til forudgemte protokoller
  • Auto-Lock-rotorudskiftning forenkler rengøring med fuld kammeradgang
  • Overholder de seneste kliniske og sikkerhedsmæssige standarder
Forskningsanvendelser:
  • 8 x 50 ml svingende spandrotorkapacitet, 4 mikroplader eller 30 filtreringskolonner til forskningsbehov
  • Auto-Lock-rotorudskiftning for anvendelsesfleksibilitet, så der kan skiftes fra 50 ml rør til en mikroplade til mikrorør uden besvær
Denne centrifuge har også:
  • Sikrer et fredeligt laboratorium med lave støjniveauer, inklusive kun 52 dBA ved en effekt på 17.850 o/min./30.279 x g (med en SL 8R-centrifuge)
  • One-touch-betjening med forudgemte protokoller, handske- og vaskemiddelvenlig grænseflade
  • Meget synlig baggrundsbelyst display til nem læsning af parametre på tværs af laboratoriet
  • Flersprogede instruktioner på engelsk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, russisk og spansk om programmering, kørselsbetingelser, advarsler og servicemeddelelser, som er i overensstemmelse med de seneste kliniske og sikkerhedsstandarder, såsom UL, CE og IVD
† Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, UK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Maks. Hastighed 4.500 o/min. (TX-150 rotor), 16.000 o/min. (MicroClick 24 x 2 rotor)
Maks. RCF 3.260 x g (TX-150-rotor); 24.328 x g (MicroClick 24 x 2 rotor)
Kølet Nej
Højde (engelsk) Udvendig 12,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 31 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 18,9 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 48 cm
Støjniveau <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med MicroClick 24 x 2 rotor)
Sikkerhedsfunktioner Auto-Lock-rotorudskiftningssystem, SMARTSpin-ubalancedetektionssystem, certificerede ClickSeal-bioindeslutningslåg
Bredde (engelsk) Udvendig 14,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 37 cm
Watt 310 w
Certificeringer/compliance IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listet/CE-mærket/IVD-kompatibel/bioindeslutningscertificeret af Public Health England, Porton Down, UK
Oversigt SL 8 Small Benchtop-centrifuge
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Controller type Mikroprocessor
Dimensioner (HWD) 12,2 x 14,6 x 18,9 tommer (31 x 37 x 48 cm)
Drive System Direkte børsteløs induktion
Programlagring 4 protokoller via direkte adgangsnøgle, med mulighed for navngivning og adgangskodebeskyttelse
Køretid 99 timer. 59 min., kontinuerlig
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 26,8 tommer
Profil (acceleration/bremsning) 2 (standard og blød)
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 67 cm
Rotor TX-150
Spænding 230 V
Model- SL 8