Få mere at vide
asecos™ Underbænkskab til syrer og alkalier SL-CLASSIC-UB
Artikelnummer. 13479716 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dør stil:
Vinge, Venstrehængslet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
13479716 Vinge, Venstrehængslet Hver
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 13479716 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3062289230624
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke-brændbare farlige materialer i arbejdsområder.
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion og lang levetid: lavet af meget modstandsdygtige melaminharpiks specialplader
  • Brugervenlig: adgang til alle containere, 93° åbning af fløjdøren, skabets indre helt synligt
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
Certifikater
  • typetestet i henhold til EN 14727
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret
Konfiguration 1 x udtrækshylde (panel melaminharpiksbelagt/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 570 mm
Dybde (metrisk) interiør 531 mm
Oversigt Underbordsskab til syrer og baser SL-CLASSIC-UB model SL.060.059.UB.T lysegrå, indvendigt udstyr med 1 x udtrækshylde (panel/PP)
Mål (D x B x H) Indvendig 531 x 489 x 562 mm
Dimensioner (D x B x H) 570 x 590 x 600 mm
Dør stil Vinge, Venstrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 600 mm
Højde (metrisk) interiør 562 mm
Model- SL.060.059.UB.T
Antal døre 1
Antal hylder 1
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Bredde (metrisk) Udvendig 590 mm
Bredde (metrisk) interiør 485 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 22.44 in.
Højde (engelsk) Udvendig 23.62 in.
Materiale Spånplade
Produkttype Acids and Alkalis Cabinet (Underbench)
Bredde (engelsk) Udvendig 23.23 in.