Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SL 0101-1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18093792
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18093792 1 mg
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 18093792 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2250/1
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Selective ribosomal S6 kinase (RSK) inhibitor
Selective inhibitor of ribosomal S6 kinase (RSK) (IC50 = 89 nM for RSK2). Does not inhibit upstream kinases such as MEK, Raf and PKC. Inhibits the growth of MCF-7 human breast cancer cells with no effect on the normal breast cell line.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SL 0101-1
CAS 77307-50-7
Mængde 1 mg
Molekylær formel C25H24O12
Formel vægt 516.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 516.455