Få mere at vide
Notrax SkywalkerHD™ Nitril sikkerhedsrampe, hunskråning
Beskrivelse
- Skywalkeren HD™ tilbehør bevarer samme følelse som Skywalker HD™ måtter med ergonomisk boblemønster og matchende gummiblandinger
- Denne problemfri integration giver mulighed for ubegrænsede konfigurationsmuligheder
- 100% nitrilgummiblanding
- Modstandsdygtig over for de fleste industriolier
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 6 cm |