Få mere at vide
Notrax SkywalkerHD™ Kraftige gummifliser med boblemønster
Artikelnummer. 17712148
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 91 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17712148 91 x 91 cm
1 options
Artikelnummer. 17712148 Leverandør Notrax Leverandørnr. 460S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.68 DKK
    581.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 133.83 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kraftige gummifliser kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer. Ergonomisk fordel afledt af en 13 mm tyk arbejdsplatform med et boblemønster for maksimal træthedsaflastning i tørre industrielle miljøer.
  • Kraftige gummifliser på 91 x 91 cm kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer
  • Ergonomisk fordel afledt af en 13 mm tyk arbejdsplatform med et boblemønster for maksimal træthedslindring i tørre industrielle miljøer
  • Et værktøjsgitter på 30 x 30 cm sektioner på undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og nem
  • Fastgørbare affasede kanter forhindrer snubling og tillader indvendige og udvendige hjørner
  • 100% naturlig gummiblanding
  • Anvendelser til generelle formål
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 91 cm
Tykkelse (metrisk) 13 mm
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Gummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm