Få mere at vide
Notrax Skywalker HD™ Nitrilgummifliser med boblemønster
Beskrivelse
- Kraftige gummifliser på 91 x 91 cm kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer
- Ergonomisk fordel afledt af en 13 mm tyk arbejdsplatform med et boblemønster for maksimal træthedslindring i tørre industrielle miljøer
- Et værktøjsgitter på 30 x 30 cm sektioner på undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og nem
- Fastgørbare affasede kanter forhindrer snubling og tillader indvendige og udvendige hjørner
- Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130
- 100% nitrilgummiblanding
- Modstandsdygtig over for de fleste industriolier
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 91 x 91 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 91 cm |