Få mere at vide
Notrax Skywalker HD™ ESD Nitrile FR gummifliser med boblemønster
Artikelnummer. 17782148
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 91 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17782148 91 x 91 cm
1 options
Artikelnummer. 17782148 Leverandør Notrax Leverandørnr. 464S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2278.50 DKK
    1971.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 306.89 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kraftige gummifliser kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer. Ergonomisk fordel afledt af en 13 mm tyk arbejdsplatform med et boblemønster for maksimal træthedsaflastning i tørre industrielle miljøer.
  • Kraftige gummifliser på 91 x 91 cm kan nemt samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer
  • Ergonomisk fordel afledt af en 13 mm tyk arbejdsplatform med et boblemønster for maksimal træthedslindring i tørre industrielle miljøer
  • Et værktøjsgitter på 30 x 30 cm sektioner på undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og nem
  • Fastgørbare affasede kanter forhindrer snubling og tillader indvendige og udvendige hjørner
  • Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130
  • Statisk dissipativ naturgummiblanding Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 10 6 til 10 9Ω , Rg 10 6 til 10 9Ω
  • Brandklassificering Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
  • Modstandsdygtig over for de fleste industriolier og velegnet til svejseområder
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 91 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale ESD og brandhæmmende nitrilgummiforbindelse
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm