Få mere at vide
Globus Skytec Sentinel-drevet luftåndedrætsværns-startsæt (inkl. blæser, batteri, oplader, bælte, slange)
Artikelnummer. 31945062 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
31945062 Grå
1 options
Indeholder lithium-ion batteri
Artikelnummer. 31945062 Leverandør Globus Leverandørnr. SKR00007BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8518.26 DKK
    5613.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 2904.92 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder lithium-ion batteri
Luftåndedrætsværnet er en let, klar til brug åndedrætsværnsløsning bygget til nemhed, komfort og pålidelighed.
  • Med en simpel skærm og intuitive betjeningsmuligheder tilbyder den brugervenlig funktionalitet for problemfri betjening.
  • Systemet har fire justerbare luftstrømshastigheder og er kompatibelt med et bredt udvalg af filtre og hoveder, der passer til forskellige industrielle og sundhedsmæssige anvendelser.
  • 4 luftstrømshastigheder for justerbar komfort
  • Let og balanceret design
  • Visuelle, vibrations- og hørbare alarmer
  • Hurtig, problemfri opladning med USB-C-opladning
  • Indfelget slangeforbindelse for at minimere fastlåsning
Specifications
Batterilevetid Standardflow: 17 t. 26 min., High Flow: 9 t. 15 min.
Batteritype Lithium-ion
Bælte materiale EVA og polypropylen
Åndedrætsslangens længde 790 mm
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12941: TH3
Certificeringer (EN) EN 12941: TH3
Tilslutningstype Bajonet
Farve Grå
Produkttype PAPR-samling, ingen hovedtop
Størrelse One Size
Ansigtsstykke materiale Nylon
Til brug med (udstyr) Skytec Sentinel PAPR
Materiale (hus) ABS, Polycarbonat
Model- Skytec Sentinel PAPR
Dimensioner (L x B x H) 280 x 210 x 240 mm
Længde (metrisk) 280 mm
Længde (metrisk) slange 790 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Højde (metrisk) 240 mm