Beskrivelse
- Sentinel PAPR Premium Reusable Full Hood Solution giver omfattende åndedræts- og ansigtsbeskyttelse, når den bruges med kompatible Powered Air Purifying Respirator (PAPR) systemer.
- Designet til komfort og fuld dækning beskytter den hoved, ansigt, nakke og skuldre mod støv, malingsspray og luftbårne forurenende stoffer, som ofte forekommer i industrielle og vedligeholdelsesmiljøer.
- Beskytter øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergipartikler
- Bredt synsfelt for optimal synlighed
- Premium genanvendelig hætteløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 12941: TH3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 12941: TH3 |
| Certificeringer (EN) | EN 12941: TH3 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | TH3 |
| Materiale | Nylon, polyurethan |
| Produkttype | Fuld Skørt-hætte |
| Størrelse | One Size |
| Med udåndingsventil | Nej |
| Vis mere |