Beskrivelse
- Skytec Sentinel Premium Carry Holdall tilbyder en holdbar og bekvem opbevarings- og transportløsning for Sentinel Powered Air Purifying Respirator (PAPR) og dens tilbehør
- Designet til at rumme hele systemet, inklusive blæserenhed, slange, batteri og hoved, hjælper det med at beskytte komponenter mod skader, støv og forurening under transport eller opbevaring
- Specialdesignet taske til Sentinel PAPR og tilbehør
- Holdbar, aftørringsrensbar konstruktion for lang levetid
- Forstærkede håndtag og seur-lynlås for sikker transport
- Beskytter komponenter mod støv, fugt og påvirkning under opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bæretaske |
| Lukketype | Zip |
| Farve | Sort |
| Enheden holder | 1 PAPR-sæt |
| Materiale | Nylon |
| Model- | Skytec Sentinel PAPR |
| Til brug med (applikation) | Nedrivning, sygdoms- og infektionskontrol, multifunktion, skibskonstruktion og vedligeholdelse, træarbejde og fremstilling |
| Til brug med (udstyr) | Skytec Sentinel PAPR |
| Certificeringer/compliance | EN 12941: TH3 |
| Dimensioner (L x B x H) | 510 x 325 x 90 mm |
| Vis mere |