Få mere at vide
Globus Skytec Sentinel PAPR Fuld Hætte
Artikelnummer. 31945063 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
31945063 Hvid
1 options
Artikelnummer. 31945063 Leverandør Globus Leverandørnr. SKR00006FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    754.78 DKK
    497.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 257.40 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Giver let åndedrætsbeskyttelse med dækning af hoved, ansigt og skuldre. Kræver en Skytec Sentinel Airduct Assembly (SKR00020BZ).
  • Sentinel PAPR Full Hood giver åndedræts- og ansigtsbeskyttelse, når den bruges med kompatible Powered Air Purifying Respirator (PAPR) systemer.
  • Designet til komfort og fuld dækning beskytter den hoved, ansigt, nakke og skuldre mod støv, malingsspray og luftbårne forurenende stoffer, som ofte forekommer i industrielle og vedligeholdelsesmiljøer.
  • Kræver en Skytec sentinel luftkanalmontering (SKR00020BZ)
  • Beskytter øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergipartikler
  • Bredt synsfelt for optimal synlighed
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 12941: TH3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12941: TH3
Certificeringer (EN) EN 12941: TH3
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Filtertype TH3
Materiale Nylon, polyurethan
Produkttype Fuld Skørt-hætte
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Nej
Ansigtsstykke type Visir
Til brug med (udstyr) Skytec Sentinel PAPR
Latex fri Ja
Model- Skytec Sentinel PAPR
Sterilitet Ikke-steril
Dimensioner (L x B x H) 350 x 210 x 50 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Højde (metrisk) 50 mm