Beskrivelse
- Bygget af glatte, ikke-absorberende materialer gør bæltet det nemt at tørre af og grundigt desinficere uden at gå på kompromis med holdbarhed eller komfort
- Ved at give en stabil og sikker pasform omkring taljen sikrer den, at Sentinel Powered Air Purifying Respirator (PAPR)-enheden forbliver sikkert placeret under brug
- Taljemonteret design for sikker og stabil pasform
- Velegnet til miljøer, der kræver hyppig desinfektion
- Reservedel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | PVC-urethan |
| Produkttype | Bælte |
| Størrelse | One Size |
| Til brug med (udstyr) | Skytec Sentinel PAPR |
| Latex fri | Ja |
| Model- | Skytec Sentinel PAPR |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Dimensioner (L x B x H) | 160 x 50 x 60 mm |
| Vis mere |