Få mere at vide
Globus Skytec Sentinel PAPR-rygsæk
Artikelnummer. 31945059 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
31945059 Sort
1 options
Artikelnummer. 31945059 Leverandør Globus Leverandørnr. SKR00042BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1056.70 DKK
    696.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 360.36 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Til brug med Skytec Sentinel PAPR-systemet.
  • Den lette, ergonomiske rygsæk fordeler vægten jævnt over skuldre og ryg, hvilket reducerer brugerens træthed ved langvarig brug
  • Dens kompakte design giver større bevægelsesfrihed, hvilket gør den ideel til anvendelser, hvor fleksibilitet og komfort er afgørende
  • Ergonomisk design for komfort hele dagen
  • Jævn vægtfordeling for at reducere belastningspasform
  • Holdbar og praktisk til krævende miljøer
  • Polyester og EVA konstruktion
  • Justerbar pasform
Tekniske data
Produkttype Respirator-taskebælte
Lukketype Spænde
Farve Sort
Materiale Nylon
Model- Skytec Sentinel PAPR
Til brug med (applikation) Nedrivning, sygdoms- og infektionskontrol, multifunktion, skibskonstruktion og vedligeholdelse, træarbejde og fremstilling
Til brug med (udstyr) Skytec Sentinel PAPR
Certificeringer/compliance EN 12941: TH3
Dimensioner (L x B x H) 490 x 400 x 50 mm
Længde (metrisk) 490 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 50 mm