Få mere at vide
Globus Skytec Sentinel PAPR Luftkanalmontering
Artikelnummer. 31945041 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
31945041 Sort
1 options
Artikelnummer. 31945041 Leverandør Globus Leverandørnr. SKR00020BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    728.90 DKK
    480.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 248.57 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Udskiftning af luftkanalmontering til Skytec Sentinel PAPR fuld hætte.
  • Designet til effektiv luftstrømsfordeling inden for Sentinel full hood-systemet
  • Den sikrer jævn levering af renset luft over åndedrætszonen og opretholder ensartet komfort og beskyttelse for bæreren under længere tids brug.
  • Fremstillet af holdbare, lette materialer er samlingen konstrueret til pålidelighed og lang levetid i krævende industrielle miljøer
  • Den er nem at installere, fjerne og rengøre, hvilket understøtter regelmæssig vedligeholdelse og systemets integritet.
  • Holdbar, let konstruktion for forlænget levetid
  • Nemt at installere, fjerne og vedligeholde
  • Understøtter konsekvent komfort og beskyttelse under langvarig brug
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Materiale Plast
Produkttype Luftkanalledningssamling
Størrelse One Size
Til brug med (applikation) Nedrivning, sygdoms- og infektionskontrol, multifunktion, skibskonstruktion og vedligeholdelse, træarbejde og fremstilling
Til brug med (udstyr) Skytec Sentinel PAPR
Latex fri Ja
Model- Skytec Sentinel PAPR
Sterilitet Ikke-steril
Dimensioner (L x B x H) 350 x 210 x 170 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Højde (metrisk) 170 mm