Få mere at vide
Notrax Skystep™ Nitrilgummimåtte med støbte kanter
Beskrivelse
- Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ udnytter luftens kraft
- Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre
- Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
- Integrerede affasede kanter på alle fire sider for at forhindre snuble på måtten
- Løs lægning uden installation nødvendig
- Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130 og BG-regel BGR181
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
- 100% nitrilgummiblanding
- Modstandsdygtig over for de fleste industriolier
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 150 x 90 cm |
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 59 tommer. |
| Længde (metrisk) | 150 cm |
| Materiale | Nitrilgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 90 cm |