Få mere at vide
Notrax Skystep™ ESD gummimåtte med støbte kanter
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
Beskrivelse
- Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ udnytter luftens kraft
- Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre
- Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
- Integrerede affasede kanter på alle fire sider for at forhindre snuble på måtten
- Løs lægning uden installation nødvendig
- Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130 og BG-regel BGR181
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
- Statisk dissipativ naturgummiblanding
- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 10 6 til 10 9Ω , Rp 106 til 109Ω
- Valgfri jordledning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Længde (engelsk) | 35 tommer |
| Længde (metrisk) | 90 cm |
| Materiale | ESD naturgummi |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |