Få mere at vide
Notrax Skystep™ ESD gummimåtte med støbte kanter
Artikelnummer. 17752138
Skift visning
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17752138 90 cm
17762138 120 cm
17772138 150 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17752138 Leverandør Notrax Leverandørnr. 457S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.55 DKK
    538.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.44 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre. Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
  • Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ udnytter luftens kraft
  • Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre
  • Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
  • Integrerede affasede kanter på alle fire sider for at forhindre snuble på måtten
  • Løs lægning uden installation nødvendig
  • Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130 og BG-regel BGR181
  • Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
  • Statisk dissipativ naturgummiblanding
  • Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 10 6 til 10 9Ω , Rp 106 til 109Ω
  • Valgfri jordledning
Tekniske data
Farve Sort
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale ESD naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm