Få mere at vide
Notrax Skystep™ Ergonomisk gummimåtte med støbte kanter
Artikelnummer. p-7227284
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
Artikelnummer. 17792128
Brand: Notrax 455S0023BL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre. Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
  • Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ udnytter luftens kraft
  • Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre
  • Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
  • Integrerede affasede kanter på alle fire sider for at forhindre snuble på måtten
  • Løs lægning uden installation nødvendig
  • Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130 og BG-regel BGR181
  • Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
  • 100% naturlig gummiblanding
  • Anvendelser til generelle formål
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm