Få mere at vide
Notrax Skystep™ Ergonomisk gummimåtte med støbte kanter
Artikelnummer. 17792128
Skift visning
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17792128 90 cm
17702138 120 cm
17712138 150 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17792128 Leverandør Notrax Leverandørnr. 455S0023BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.35 DKK
    357.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.92 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre. Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
  • Ergonomisk og økonomisk konstrueret Skystep™ udnytter luftens kraft
  • Skystep™ er designet til at suge til jorden for at forhindre måtten i at flytte sig, mens den fanger luft i dens kamre
  • Disse luftlommer kombineret med gummiets elasticitet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, mens måtten holdes let.
  • Integrerede affasede kanter på alle fire sider for at forhindre snuble på måtten
  • Løs lægning uden installation nødvendig
  • Skridstyrke rating R9 i henhold til DIN 51130 og BG-regel BGR181
  • Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
  • 100% naturlig gummiblanding
  • Anvendelser til generelle formål
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Farve Sort
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm