Få mere at vide
HALYARD™ SKYBREEZE™ pulverfri nitril-undersøgelseshandsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274650 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274650 X-Small
30274646 Lille
30274649 Medium
30274647 Større
30274648 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274650 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. 47373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50 DKK
    87.25 DKK / Pakke med 200
    Spare 8.25 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-06-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SKYBREEZE™ pulverfri nitril-undersøgelseshandsker er en alsidig løsning til forskellige opgaver og fungerer som et godt alternativ til latex- eller vinyl-undersøgelseshandsker, da de både giver komfort og en pålidelig barrierebeskyttelse, herunder mod kemoterapi.
  • HALYARD™ SKYBREEZE™ pulverfri nitril-undersøgelseshandsker er designet til at være komfortable, økonomiske og beskyttende:
  • Velegnet handske til en bred vifte af opgaver
  • Certificeret som medicinsk udstyr, klasse I
  • Testet med forskellige kemoterapimidler og flere almindeligt anvendte kemikalier
  • Certificeret som PPE Kategori III Type B (KPT)
  • Godkendt til fødevarekontakt
  • Hudvenlige formuleringer og ISO 10993-10-kompatible handsker giver fremragende komfort
  • Anatomisk tyndt design for øget taktil følsomhed
  • Beskyttelse mod virale barrierer
  • Pudderfri og naturlig gummilatexfri formulering reducerer risikoen for hudirritation og Type I-allergier
  • Teksturerede fingerspidser for bedre greb
  • Ikke-steril
  • SMARTPULL™ Dispenseren letter handskeudlevering og reducerer handskespild med 38,2 %
Tekniske data
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedsvæsen, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) ≥ 0,05 mm
Fingertykkelse (metrisk) ≥ 0,05 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) ≥ 0,05 mm
Håndfladetykkelse (metrisk) ≥ 0,05 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) ≥ 0,05 mm
Tykkelse (metrisk) ≥ 0,05 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Perlebesiddet
Mængde 200
Længde (metrisk) 240mm