Få mere at vide
Notrax Himmel Trax™ Ergonomisk oplevelse i topklasse, grå
Artikelnummer. 17762268
Skift visning
Dimensioner (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17762268 91 x 60 cm
17792268 150 x 91 cm
17722278 200 x 91 cm
17752278 300 x 91 cm
17742258 2194 x 60 cm
17772258 2194 x 91 cm
17702268 2194 x 122 cm
17732268 2194 x 152 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17762268 Leverandør Notrax Leverandørnr. 782S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    1091.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.53 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig industriel anti-træthedsmåtte. Hård lamineret overflade med ergonomisk boblemønster for ekstra komfort, mens du står. RedStop™ skridsikker bagside, der forhindrer måtten i at flytte sig.
  • Top-of-the-line ergonomisk oplevelse, hvor komfort, holdbarhed og sikkerhed forenes
  • Himlen Trax™ er designet til dem, der ikke er villige til at gå på kompromis med nogen af disse kriterier
  • Ergonomisk fordel afledt af unikt bobledesign kombineret med 19 mm tyk arbejdsplatform
  • Kombination af ekstra slidstærk topoverflade og en meget elastisk mikrocellulær vinylbase for maksimal træthedslindring
  • Begunstiger skridsikkerhed og bevægelsesfrihed; testet R9 i henhold til DIN51130 og BG-regel BGR181
  • Udvalgt med RedStop™ skridsikker bagside for at forhindre måtter i at flytte sig
  • Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA-kode 1910-144
  • Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble
  • Livstidsgaranti på Uni-Fusion™ lamineringsteknologi
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 91 x 60 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale PVC på mikrocellulær vinylbase
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm