Få mere at vide
SKL2001, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494516 100 mg
16453258 10 mg
16410926 200 mg
16409806 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101085
MedChemExpress SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SKL2001
CAS 909089-13-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14N4O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 96.66 mg/mL (337.63 mM)
SMIL O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=CN=C3
Molekylvægt (g/mol) 286.29
Formel vægt 286.29
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.