Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Skørtede stik
Farve:
Gennemskinnelig
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Todelte foldeskørtestoppere
- Den nederste sektion griber om ydersiden af beholderen, og den øvre hule prop har ringformede takker for at give en tæt forsegling ved fælgen
- Øvre hulpropsektion kan perforeres for at trække indholdet ud uden at fjerne proppen og forbliver vandtæt selv efter flere perforeringer
- Lav- og højtemperaturbestandig -60 til +250 °C
- Gennemskinnelig
- Kemisk og biologisk neutral
- FDA/BGA godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skørtet stik |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Højde (metrisk) | 11 til 20,2 mm |
| Mængde | 20 Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -60 °C til + 250 °C |
| Til brug med (udstyr) | 14 til 17,9 mm ID Containere |