Få mere at vide
SKI II, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493386
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
16493386 25 mg -
16491106 200 mg -
16485878 10 mg -
16482027 50 mg -
16426346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16493386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress SKI-II is an oral active and synthetic inhibitor of sphingosine kinase (SK) activity, with IC50 values of 78 μM and 45 μM for SK1 and for SK2, respectively. SKI II causes an irreversible inhibition of SK1 by inducing its lysosomal and/or proteasomal degradation.
SKI-II is an oral active and synthetic inhibitor of sphingosine kinase (SK) activity, with IC50 values of 78 μM and 45 μM for SK1 and for SK2, respectively. SKI II causes an irreversible inhibition of SK1 by inducing its lysosomal and/or proteasomal degradation.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale SKI II
CAS 312636-16-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11ClN2OS
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.27 mM)
SMIL OC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=CS2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 302.78
Formel vægt 302.78
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.