Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SKF 97541
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001433
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001433 10 mg
18056032 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001433 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0379/10
Highly potent GABAB agonist; also GABAA-ρ antagonist
SKF 97541 is a potent GABAB agonist (EC50 = 50 nM). SKF 97541 depresses striatal synaptic potentials and hyperpolarizes nigral neurons (EC50 values = 92 nM and 150 nM, respectively). SKF 97541 shows antidepressant effects in animal models and is also a GABAA-ρ antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127729-35-5
Molekylær formel C4H12NO2P
Spécification
Kemisk navn eller materiale SKF 97541
Mængde 10 mg
Formel vægt 137.12
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 137.119
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.