Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 hydrochlorid, 99+ %
Artikelnummer. p-7082250
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Artikelnummer. 15483619
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60937.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inhibits receptor-mediated calcium influx
Hæmmer receptor-medieret calciumtilstrømning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130495-35-1
Molekylær formel C22H26N2O3·HCl, C22H27ClN2O3
Synonym 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazol
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Til brug med (applikation) Hæmmer receptor-medieret calciumtilstrømning
Formel vægt 402,92 g/mol
Opløselighed Opløselig til 100 mM i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
IUPAC navn hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Molekylvægt (g/mol) 402.92
Assay ≥99 %