Få mere at vide
SKF-96365 hydrochlorid, 99+ %
Beskrivelse
Hæmmer receptor-medieret calciumtilstrømning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Hæmmer receptor-medieret calciumtilstrømning |
| Formel vægt | 402,92 g/mol |
| Opløselighed | Opløselig til 100 mM i vand |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| Assay | ≥99 % |