Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 hydrochlorid, 99+ %
Artikelnummer. 15483619
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483619 10 mg 10mg
15493619 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60937.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Inhibits receptor-mediated calcium influx
Hæmmer receptor-medieret calciumtilstrømning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130495-35-1
Molekylær formel C22H26N2O3·HCl, C22H27ClN2O3
Synonym 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]imidazol
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Til brug med (applikation) Hæmmer receptor-medieret calciumtilstrømning
Formel vægt 402,92 g/mol
Opløselighed Opløselig til 100 mM i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
IUPAC navn hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Molekylvægt (g/mol) 402.92
Assay ≥99 %