Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SKF 83822 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074532
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18074532
Brand: Tocris Bioscience™ 2075/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective D1-like agonist
High affinity, selective dopamine D1-like receptor agonist. Ki values are 3.2, 3.1, 186, 66, 335, 1167, 1251 and 1385 nM at recombinant D1, D5, D2, D3, D4, 5-HT2A, α1A and α1B receptors respectively. Stimulates adenylyl cyclase (EC50 = 65 nM) but not phosphoinositide hydrolysis. Induces extreme arousal and hyperlocomotion following subcutaneous administration in monkeys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74115-10-9
Molekylær formel C20H23BrClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SKF 83822 hydrobromide
Mængde 10 mg
Formel vægt 424.76
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 424.763