Få mere at vide
SKF 81297C, TRC
Artikelnummer. 30426143
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426143 100 mg
30408994 10 mg
30426142 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS550020100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67287-39-2
Molekylær formel C16H17BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 370.67
Synonym 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, 6-Chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-7,8-diol Hydrobromide, SKF 81297 Hydrobromide
IUPAC navn 6-chlor-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-7,8-diol; hydrobromid
SMIL OC1=CC2=C(C(Cl)=C1O)CCNCC2C3=CC=CC=C3.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SKF 81297C
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Formel vægt 369.0131