Få mere at vide
R&D Systems™ SKF 81297 hydrobromide
Beskrivelse
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SKF 81297 hydrobromide |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 370.67 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.671 |