Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SKF 81297 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18024162
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18024162 10 mg
18065032 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024162 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1447/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    2173.50 DKK / 10mg
    Spare 126.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
D1 agonist
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67287-39-2
Molekylær formel C16H17BrClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SKF 81297 hydrobromide
Mængde 10 mg
Formel vægt 370.67
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 370.671